Learn More
Ekastu Safety™ Masque filtrant Mandil FFP2
Code produit 10371722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
160 L/min.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit
10371722 160 L/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10371722 Fournisseur Ekastu Safety™ Code fournisseur 411181
Expédition estimée: 15-02-2027
Protège contre les particules légèrement toxiques et nocives jusqu'à 12,5 fois la valeur NPF. EKASTU Safety™ Le masque filtrant Mandil FFP2 a une durée de conservation de cinq ans dans son emballage d'origine.
  • Avec barrette nasale avec code couleur
  • Protection contre les particules légèrement toxiques et nocives jusqu'à 10 fois la valeur NPF
  • Classe de filtre DIN EN 149:2001 FFP2 NR
  • Dans son emballage d'origine : durée de conservation de 5 ans
  • 12 pièces par paquet
Spécification
Couleur Blanc
Débit 160 L/min.
Pression 3,0 mbar