Learn More
Ekastu Safety™ Masque filtrant Mandil FFP2/V avec valve d'expiration de refroidissement
Code produit 10155790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
10155790 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10155790 Fournisseur Ekastu Safety™ Code fournisseur 411281
Expédition estimée: 15-02-2027
Protège contre les particules légèrement toxiques et nocives jusqu'à 12,5 fois la valeur NPF. EKASTU Safety™ Le masque filtrant Mandil FFP2/V avec valve d'expiration Cool Down a une durée de conservation de cinq ans dans son emballage d'origine.
  • Avec valve d'expiration Cool Down
  • Avec un embout nasal et une valve d'expiration à code couleur pour une identification immédiate de la classe de protection
  • Protection contre les particules légèrement toxiques et nocives ainsi que contre les odeurs organiques désagréables jusqu'à 12,5 fois la valeur NPF
  • Couche de charbon actif incluse
  • Classe de filtre DIN EN 149:2001 FFP2 NR
  • Dans son emballage d'origine : durée de conservation de 5 ans
  • 12 pièces par paquet
Spécification
Couleur Bleu
Type de filtre FFP2
Avec soupape d’expiration Oui
Résistant à 160 l/min, débit constant max. 3,0 mbar