Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes à volume réglable Finnpipette™ F1
Simplifiez le réglage du volume grâce au mécanisme de réglage et verrouillage facile, l’une des nombreuses caractéristiques pratiques de cette pipette ergonomique.
Marque: Thermo Scientific™ 4641060
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg
Description
Simplifiez le réglage du volume grâce aux pipettes à volume réglable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 qui comprennent un mécanisme de réglage et verrouillage facile disposant d’un repose-doigt orientable et d’un système d’éjection des cônes sans effort breveté. Un traitement antimicrobien protège la pipette de toute contamination.
Micropipette Finnpipette F1• Traitement anti-microbien
• Repose-doigt orientable
• Système verrouillable de réglage du volume
• Nouveau mécanisme de réglage du volume (AVG)
• Protection anti-microbienne
• Poignée et bouton poussoir traités aux ions argent
• Protection active contre les contaminations par effets aérosols et par contact
• Partie basse autoclavable
• Système AVG (Advanced Volume Gear)
• Améliore justesse, répétabilité et durée de vie de la micropipette
• Système isolé (pas d'influence de la chaleur de la main)
• Système verrouillable de réglage du volume
• Bouton poussoir avec couronne magnétique pour régler et verrouiller le volume
• Repose-doigt ergonomique orientable à 120°
• Accroît la tenue de la micropipette et réduit la fatigue
• Système breveté Super blow-out
• Piston secondaire télescopique soufflant un volume d'air additionnel, augmente la précision des microvolumes jusqu'à 50μL
• Ejecteur de pointe à commande assistée
• Réduit de 50% la pression nécessaire pour éjecter la pointe, limite les projections de liquide
• Aucune pièce métallique
• Large affichage Ergovisio
• Chiffres noirs sur fond blanc
• Fenêtre d'identification
• Située près de l'affichage du volume
• Etiquettes livrées en standard: radioactivité, biohazard, toxique et neutre
• Code couleur
• Identification de la gamme de volume d'un coup d'oeil
• Inclus avec joint, clé de calibrage, outil de maintenance, graisse silicone, certificat de calibrage sur 2 volumes et support adhésif.
Specifications
2.5 à 0.4 % | |
Pipette à volume réglable F1 | |
FinnTip™: Flex 200, 250 Universal | |
1 | |
Variable Volume Pipette | |
0.02 µl |
Finntip Flex 200, 250 universel | |
Jaune | |
Finnpipette F1 | |
Finnpipette™ F1 | |
2 à 20μl |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.