Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux Finnpipette™ F1
Minimisez la force nécessaire à l’éjection de cônes multiples grâce à notre éjecteur de cônes à commande assistée innovant, l’une des nombreuses caractéristiques ergonomiques de ces pipettes très précises et justes.
Marque: Thermo Scientific™ 4661020
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
Minimisez la force nécessaire à l’éjection de cônes multiples grâce à notre éjecteur de cônes à commande assistée innovant, l’une des nombreuses caractéristiques ergonomiques de la pipette multicanaux Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1. Le mécanisme de réglage du volume (AVG) est identique à celui des pipettes monocanal Finnpipette F1 garantissant ainsi un niveau d’exactitude et de précision élevé. De plus, le système “Super Blow-Out” équipant les modèles inférieurs à 50 µl assure un pipetage très précis des micro-volumes.
Micropipette Finnpipette F1• Traitement anti-microbien
• Repose-doigt orientable
• Système verrouillable de réglage du volume
• Nouveau mécanisme de réglage du volume (AVG)
• Protection anti-microbienne
• Poignée et bouton poussoir traités aux ions argent
• Protection active contre les contaminations par effets aérosols et par contact
• Partie basse autoclavable
• Système AVG (Advanced Volume Gear)
• Améliore justesse, répétabilité et durée de vie de la micropipette
• Système isolé (pas d'influence de la chaleur de la main)
• Système verrouillable de réglage du volume
• Bouton poussoir avec couronne magnétique pour régler et verrouiller le volume
• Repose-doigt ergonomique orientable à 120°
• Accroît la tenue de la micropipette et réduit la fatigue
• Système breveté Super blow-out
• Piston secondaire télescopique soufflant un volume d'air additionnel, augmente la précision des microvolumes jusqu'à 50μL
• Ejecteur de pointe à commande assistée
• Réduit de 50% la pression nécessaire pour éjecter la pointe, limite les projections de liquide
• Aucune pièce métallique
• Large affichage Ergovisio
• Chiffres noirs sur fond blanc
• Fenêtre d'identification
• Située près de l'affichage du volume
• Etiquettes livrées en standard: radioactivité, biohazard, toxique et neutre
• Code couleur
• Identification de la gamme de volume d'un coup d'oeil
• Micropipette F1 multicanaux volume variable
• 8, 12 ou 16 canaux
• Inclus avec joint, clé de calibrage, outil de maintenance, graisse silicone, certificat de calibrage sur 2 volumes et support adhésif.
Spécification
2 à 0.5 % | |
8 canaux | |
FinnTip™: Flex 200, 250 Universal, 200 External | |
8 | |
Pipette | |
0.2 µl |
Finnitip Flex 200, 250 univ., 200 long | |
Jaune | |
Finnpipette F1 | |
Finnpipette™ F1 | |
10 à 100μl |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.