Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal Finnpipette™ F1 à volume variable
Le réglage du volume, tout récemment amélioré, est désormais silencieux et sans effort. Le verrouillage sécurisé du volume évite toute modification accidentelle du volume au cours des cycles de pipetage.
Marque: Thermo Scientific™ 4641130N
306.81 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21924" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.28000kg
Alert:
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.
Description
Grâce aux améliorations apportées aux pipettes à volume variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, le réglage des volumes est désormais silencieux et sans effort, avec un bouton de réglage texturé offrant une prise plus ferme. Le repose-doigt orientable et la légèreté de la conception optimisent le confort sans sacrifier la performance.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.Finnpipette F1: La pipette incontournable, tout ce que vous pouvez souhaiter dans votre quotidien
Une conception ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le bouton poussoir permettent de réduire le risque de TMS.
Réglage du volume silencieux et sans effort
Bénéficiez du nouveau mécanisme de réglage du volume, plus silencieux et plus léger. La force requise pour le réglage est réduite de 50 % par rapport aux modèles antérieurs.
Verrouillage du volume sécurisé
Un système de réglage du volume verrouillable empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation. Soulevez le bouton poussoir pour régler le volume et appuyez sur ce bouton pour verrouiller le réglage avec un minimum d’effort.
Confort personnalisé
Le repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Piston Super blow-out
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles 50 μl et inférieurs.
Large gamme de cônes de pipettes Finntip
Les pointes Finntip sont conçues et fabriquées expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
La pipette Finnpipette F1, associée aux pointes Finntip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
En savoir plus sur la gamme complète Finnpipette >
Spécification
Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro | |
Turquoise | |
Pipette à volume variable | |
0,1 µl |
Finnpipette F1 | |
1 | |
5 à 50 µl | |
Turquoise |
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.