Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs Finnpipette™
Les portoirs Thermo Scientific™ Finnpipette™ fournissent un espace de rangement pratique et sûr pour les pipettes manuelles et électroniques.
Marque: Thermo Scientific™ 2209480
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.39600kg
Description
Les portoirs Thermo Scientific™ Finnpipette™ fournissent un espace de rangement pratique et sûr pour les pipettes manuelles et électroniques.
Portoir F-Stand pour Finnpipette
- Accueille six pipettes
- Structure robuste à barres transversales avec fente pour chaque pipette pour un stockage en toute sécurité
- Convient aux modèles monocanal et multicanaux
Portoir pour pipette multicanaux Finnpipette
- Portoir multi-positions
- Peut accueillir toutes les pipettes multicanaux Finnpipette
- Pipette pouvant être rangée en position verticale ou horizontale
- Faible encombrement
Portoir carrousel pour Finnpipette
- Rotatif, portable
- Couvercle transparent qui protège les pipettes contre toute contamination
- Livrés avec trois adaptateurs pour pipettes électroniques Finnpipette Novus et cinq adaptateurs pour pipettes manuelles Finnpipette
Portoir pour Finnpipette Novus
- Pour faciliter le rangement des pipettes électroniques Finnpipette Novus
- Accueille aisément les modèles monocanal et multicanaux de Finnpipette Novus
Spécification
Support de pipettes | |
3 | |
3 |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.