Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette Finntip™ Multistepper, boîte
Menez à bien vos applications à déplacement positif avec ces pointes, particulièrement adaptées aux suspensions cellulaires fragiles et aux applications exigeant une excellente pureté biologique.
55.25€ - 266.00€
Spécification
Volume (métrique) | 1500 ml |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Turquoise |
Longueur (impériale) | 3.46 in |
Longueur (métrique) | 8.8 cm |
Code produit | Marque | Description | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10033680
|
Thermo Scientific™
9401300 |
Finntip Multistepper, 400/boîte, non stérile | Non stériles |
55.25€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10145520
|
Thermo Scientific™
9401330 |
Finntip Multistepper, 10x96/rack, non stérile | Non stériles |
266.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10155520
|
Thermo Scientific™
9401333 |
Finntip Multistepper, 10x96/rack, stérile | Stériles |
238.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Procédez à des applications qui exigent la plus grande pureté biologique ; des applications à déplacement positif ; et le pipetage de suspensions cellulaires fragiles et des macromolécules avec les cônes de pipettes Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper et la pipette Finnpipette Multistepper. Disponibles à la fois stériles et non stériles
- Conçus pour une utilisation avec les pipettes à répétition Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper
- Longueur : 8,8 cm
- Volume : 1500 μl
Spécification
1500 ml | |
Turquoise | |
8.8 cm | |
Thermo Scientific™ FinnTip™ Multistepper |
Sans filtre | |
3.46 in | |
ISO 9001 et ISO 14001 | |
FinnTip™ |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.