Learn More
Honeywell Safety Products™ Gant de pompier
Click to view available options
Dimensions:
8
11
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gant résistant à la chaleur (anciennement utilisé comme gant pour pompiers).
- Gant en cuir de vache à grain hydrofuge jaune.
- Coupe Gunn, pouce ailé, type gantelet.
- Doublure à la main avec jersey en coton Kevlar™ pour le confort et la protection contre les coupures et les risques thermiques.
- Cousu avec un filetage en Kevlar™ pour une isolation thermique et une résistance solide à la chaleur et à l’usure.
- Dos élastique.
- Sangle en velcro.
- Manchette en cuir refendu.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Risques irréversibles CE de CATÉGORIE III, normes de base CEE EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2003, risques thermiques EN 407-2004, EPI CE de catégorie 2, numéro de certificat CE 0075/797/162/12/09/0517 |
| Classification | Dextérité :5 |
| Style de coupe | Gunn |
| Cut Resistance Rating | 2 |
| Matériau | Cuir fleur, Cuir de vachette, Aramide, Coton, Fibre d’aramide DuPont™ Kevlar™ |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 8 |
| Modèle | Manchette |
| Épaisseur (métrique) | de 1,1 à 1,3 mm |
| À utiliser avec (application) | Industries de la défense et de la protection contre les incendies |
| Afficher plus |