Learn More
Honeywell™ Gants Fireman
Click to view available options
:
Taille : 10
Description
- Gant en cuir fleur de vache jaune hydrofuge
- Coupe Gunn, pouce ailé, type gantelet
- Doublure faite à la main en Kevlar® / jersey de coton
- Empiècement en cuir fleur hydrofuge à la base du pouce et du majeur
- Protection des veines
- Manchette en cuir refendu
- Sangle en Velcro™
- Couture en fil de Kevlar™
- Doté d’un élastique, avec une languette de fixation, le gant offre un bon maintien
- Le cuir fleur de vache revêtu d’un agent hydrofuge à base de silicone assure une bonne flexibilité à basse température, est résistant à l’eau et offre une bonne protection mécanique
- La doublure en coton et Kevlar™ offre une protection contre les coupures et les risques thermiques
- L’ensemble de fils Kevlar™ assure une résistance robuste aux coutures en ce qui concerne la chaleur et l’usure, tout en offrant la meilleure isolation thermique possible
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2003, risques thermiques EN 407-2004 |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Cuir de vachette, Coton |
| Dimensions | 10 |
| Épaisseur (métrique) | de 1,1 à 1,3 mm |