Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fisetin
Catalog Number 17241136
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
528-48-3
C15H10O6
286.24
XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-4H-chromen-4-one
OC1=CC=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
528-48-3
C15H10O6
286.24
XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-4H-chromen-4-one
OC1=CC=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Fisetin
Point de fusion >330.0°C
Quantité 5 g
Merck Index 15, 4119
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ether, benzene
Poids de la formule 286.25