Learn More
Fisher BioReagents™ Bovine Serum Albumin (BSA) Microbiological Grade Powder
Purified by a modified cold ethanol procedure
Marque: Fisher BioReagents™ BP9700-100
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : CAS : 9048-46-8 Poids : 0.79380kg
Description
CAS: 9048-46-8
Spécification
BSA Microbiological Grade | |
Modified cold ethanol procedure | |
Bovine |
6.8 to 7.2 | |
100g | |
Powder |
Sécurité et traitement
- Bovine Serum Albumin, Heat Shock, Reagent Grade Powder, pH 7.0