Learn More
Fisherbrand™ Kit pH-mètre / millivoltmètre / thermomètre étanche accumet™ AP71
Code produit. 11580254 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 16
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11580254
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Le pack kit de mesure comprend un appareil de mesure, une électrode de pH / d’ATC, des tampons pour étalonnage du pH, un flacon d’échantillonnage et une mallette de transport en plastique dur.
pH-mètres avancés à boîtiers étanches et anti-poussière
  • Conception ergonomique pour une tenue en main confortable
  • Le support d’électrode positionne l’électrode pour une utilisation à une main.
  • Le mode de configuration avancée permet à l’utilisateur de personnaliser les paramètres du compteur et de vérifier la pente et le décalage de l’électrode pour en assurer la précision.
  • Lecture des valeurs de pH, mV absolu ou mV relatif et de la température
  • Précision du pH de ± 0.01 et de la valeur mV de ± 0.02
  • Contrôle automatique ou manuel de la température
  • Étalonnage du pH par bouton-poussoir en cinq points et reconnaissance automatique du tampon (pH 1.68, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45)
  • Fonction HOLD (Mise en attente), indicateur Ready (Prêt) et fonction d’arrêt automatique
  • Lecture des valeurs de pH, mV ou mV relatif et de la température en °C
  • La mémoire assure le stockage et conserve jusqu’à 16 relevés avec les températures correspondantes.
Certifications
ISO 9001:2000, CE
Garantie
L’utilisateur final a la garantie que le produit est exempt de défauts en termes de matériaux et de fabrication, dans les conditions normales d’utilisation, pendant une période de trois ans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Instrument de mesure, électrode de pH / ATC, tampons pour étalonnage du pH, flacon à échantillons, mallette de transport en plastique rigide
Précision (température) ±0,5°C
Précision (mV) ±0.2 de 0 à ± 400 mV, ± 2 au-delà de 200 mV
Précision (pH) ±0,01
À utiliser avec (application) pH, mV, température
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0.001
Gamme (mV) 0 à ± 2000 mV
Résolution (mV) 0.1 de 0 à ± 400, 1 mV au-delà
Calibration Points 5
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité ISO 9001 2000, CE
Indice IP IP 67
Poids (métrique) 0.5 kg
Poids (impériale) 1.0 lb
Garantie 3 ans
Gamme de détection Multiple
Compensation thermique Automatique ou manuelle