Learn More
Fisherbrand™ Kit pH-mètre / millivoltmètre / thermomètre étanche accumet™ AP72
Code produit. 11560254 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 16
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11560254
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Le pack kit de mesure comprend un appareil de mesure, une électrode de pH / d’ATC, des tampons pour étalonnage du pH, un flacon d’échantillonnage et une mallette de transport en plastique dur.
pH-mètres avancés à boîtiers étanches et anti-poussière
  • Conception ergonomique pour une tenue en main confortable
  • Le support d’électrode positionne l’électrode pour une utilisation à une main.
  • Le mode de configuration avancée permet à l’utilisateur de personnaliser les paramètres du compteur et de vérifier la pente et le décalage de l’électrode pour en assurer la précision.
  • Lecture des valeurs de pH, mV absolu ou mV relatif et de la température
  • Précision du pH de ± 0.01 et de la valeur mV de ± 0.02V
  • Contrôle automatique ou manuel de la température
  • Étalonnage du pH par bouton-poussoir en cinq points et reconnaissance automatique du tampon (pH 1.68, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45)
  • Fonction HOLD (Mise en attente), indicateur Ready (Prêt) et fonction d’arrêt automatique
  • Lecture des valeurs de pH, mV ou mV relatif et de la température en °C ou °F
  • La mémoire assure le stockage et conserve jusqu’à 50 relevés avec les températures correspondantes.
Horloge en temps réel qui estampille les données stockées et les données d’étalonnage avec la date et l’heure
Étalonnage du pH par bouton-poussoir en six points et reconnaissance automatique du tampon
Ensembles de tampons sélectionnables (NIST™, DIN et norme US)
  • Le point final automatique sélectionnable gèle une fois stable.
  • Certifications
    ISO 9001:2000, CE
    Garantie
    L’utilisateur final a la garantie que le produit est exempt de défauts en termes de matériaux et de fabrication, dans les conditions normales d’utilisation, pendant une période de trois ans.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Comprend Instrument de mesure, électrode de pH / ATC, tampons pour étalonnage du pH, flacon à échantillons, mallette de transport en plastique rigide
    Précision (température) ±0,5°C
    Précision (mV) ±0.2 de 0 à ± 400 mV, ± 2 au-delà de 200 mV
    Précision (pH) ±0,01
    À utiliser avec (application) pH, mV, température
    Gamme (pH) -2 à 16
    Résolution (pH) 0.001
    Gamme (mV) 0 à ± 2000 mV
    Résolution (mV) 0.1 de 0 à ± 400, 1 mV au-delà
    Calibration Points 5
    Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
    Résolution (température) 0,1°C
    Type d’affichage LCD
    Certifications/Conformité ISO 9001 2000, CE
    Indice IP IP 67
    Poids (métrique) 0.5 kg
    Poids (impériale) 1.0 lb
    Garantie 3 ans
    Précision Multiple
    Résolution Multiple
    Gamme de détection Multiple
    Compensation thermique Automatique ou manuelle