Learn More
Fisherbrand™ Électrodes de pH combinées à bulbe renforcé accuTupH™, sans mercure
Optimal pour une utilisation en laboratoire et des mesures de contrôle qualité.
Marque: Fisherbrand™
243.56 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Électrode de pH combinée pour une utilisation en laboratoire et des mesures précises de contrôle qualité avec un temps de réponse inférieur à 10 secondes.
- Électrode combinée de pH
- Jonction simple
- Plage de températures : 80 à 100°C
- Plage de pH : 0-14
- Temps de réponse inférieur à 10 secondes.
Spécification
BNC | |
Verre | |
0°C à 100°C | |
Liquide | |
Ag/AgCl | |
<10 s. | |
80 à 100°C | |
102 mm | |
10 mm |
Monocanal | |
0 à 14 | |
Électrode pH combinée | |
pH | |
0 à ±25 mV | |
32°F à 212°F | |
4 in | |
0.4 in |