Learn More
Fisherbrand™ Desséchants de récipient à fond circulaire Desi-Vac™ avec pompe à vide
Aucune pompe à vide séparée n’est requise pour ces dessiccateurs.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.75200kg
Description
Ce récipient en plastique avec pompe à vide autonome est idéal pour le séchage et le stockage de produits chimiques, poudres, échantillons de tissu, morceaux de végétaux, etc.
- L’unité autonome maintient un vide de 14.7 inHg (373 mm) au-delà de 24 heures.
- La pompe à vide intégrée dans la partie supérieure élimine l’air par stimulation manuelle.
- Le couvercle scellé par un joint torique en caoutchouc maintient le vide dans le récipient.
- Le bouton d’ouverture sur le dessus fait pénétrer de l’air dans le récipient pour permettre le retrait du couvercle.
- À utiliser avec Fisherbrand™ Humidity Sponge™ pour conserver les échantillons au sec.
Spécification
Circulaire | |
Dessiccateur | |
50,72 oz. | |
21.5 cm | |
7,25 po |
PC | |
Poignée de pompe en métal, couvercle et pompe à vide en plastique ABS résistants aux produits chimiques, bouton d’ouverture sur le dessus, couvercle scellé par joint torique | |
1500 cc | |
8,5 po | |
18.4 cm |