Learn More
Fisherbrand™ Système d’acquisition de données DAS-3 pour les produits Traceable™ avec sortie d’ordinateur
Le programme de capture de données informatiques puissant et facile à utiliser fonctionne avec les instruments Traceable avec sortie ordinateur : conçu pour fonctionner avec Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7. Permet de connecter jusqu’à huit instruments fonctionnant simultanément sur un seul ordinateur.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Includes: Le câble CD de 6 pi (USB, connexions série et aux instruments fournis) se branche dans l’instrument et l’ordinateur.
Description
Le programme de capture de données informatiques puissant et facile à utiliser fonctionne avec les instruments Traceable avec sortie ordinateur : conçu pour fonctionner avec Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7. Permet de connecter jusqu’à huit instruments fonctionnant simultanément sur un seul ordinateur.
- Capturez les relevés de façon permanente
- Enregistre par intervalles de 1 à 10 000 secondes
- Simple et prêt à l’emploi
- Affiche les relevés minimum / maximum
- Utilise un mode alarme qui permet à l’utilisateur d’être averti visuellement, audiblement et par e-mail lorsqu’une alarme est déclenchée
- Les relevés illimités sont enregistrés dans un fichier qui peut être visualisé et imprimé tel quel, ou peut être imprimé sous n’importe quel format de rapport ou de feuille de calcul
- La fonctionnalité serveur / client réseau permet de surveiller les données capturées sur un poste de travail distant
- Les relevés peuvent être diffusés sur des téléphones portables ou n’importe où par e-mail toutes les minutes ou à tout moment
- La notification 24/7 d’alarmes sonores / visuelles est envoyée à l’ordinateur de l’utilisateur, à l’ordinateur portable, par e-mail n’importe où et par e-mail aux téléphones portables
- Le programme s’installe automatiquement en moins de deux minutes : sans programmation utilisateur, aucune pression de touches utilisateur, aucune entrée utilisateur requise : il suffit de connecter le câble à l’instrument et à un port USB (ou port série) et les données sont capturées
Spécification
Système d’acquisition de données informatiques | |
Câble CD USB de 6 pi | |
Capturez les relevés de façon permanente, affichez les relevés minimum / maximum | |
Vacuomètre / manomètre, hygromètre / thermomètre à mémoire, conductimètre à plage étendue et hygromètre / thermomètre à mémoire |