Learn More
Congelateur Isotemp -86°C vertical 650L
Marque:  Fisherbrand
Congelateur Isotemp -86°C vertical 650L
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12609275
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet