Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres pour réfrigérateur Traceable™ Digital-Bottle™, modèle standard
Thermomètres pour réfrigérateur / congélateur Digital-Bottle innovants avec mesures MINIMALE/MAXIMALE
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.10300kg
Code produit. 11729745
  • 57.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2024
Description
Les thermomètres pour réfrigérateur Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ affichent des lectures minimales et maximales sur toute période, et l’ensemble de l’unité est étanche
  • Plage de températures : -22° à +122° F (-30° à +50° C)
  • La résolution est de 0,1°
  • La précision est de ±1,0°C / La précision du modèle Ultra est de ±0,4°C aux points testés
  • Livrés avec certificat NIST
  • La sonde en acier inox protège le capteur à thermistance haute précision
  • Le flacon GRAS rempli de liquide reproduit les températures de l’échantillon liquide
  • Le liquide GRAS est généralement reconnu inoffensif par la FDA (Food and Drug Administration) américaine
  • Disponibles avec remplissage liquide ou remplissage de billes de verre
  • Le support en plastique ABS résistant aux produits chimiques tient sur une étagère. Ses côtés peuvent également être fixés sur une paroi du réfrigérateur ou sur n’importe quelle paroi grâce à un Velcro, fourni de 2,25 x 2,25 x 1,25 po
  • Certifications
    Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Spécification
Spécification
Microbilles de verre
Sonde en acier inox, support en plastique ABS, adhésif double face et Velcrotrade; et pile à l’oxyde d’argent remplaçable
ABS
0,1°C
102,05g
50°C
-20°C à +50°C
±0,5°C entre 0°C et 50°C, sinon ±1°C
ISO 17025, A2LA, NIST
117 mm
Modèle standard
3,66 oz.
4,63 in
- 20°C
Congélateur, réfrigérateur, incubateur et chambre environnementale
Numérique