Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre numérique en métal et en plastique Traceable™
Met à jour le relevé toutes les 10 secondes.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Description
Met à jour le relevé toutes les 10 secondes.
- Plage : -40° à +50,0°C
- Précision : ±1°
- Résolution : 0,1°
Spécification
120 mm | |
0,1°C | |
122°F | |
-40°F | |
-40°C à +50°C |
Plastique | |
4,75 in | |
50°C | |
- 40°C | |
±1°C |