Learn More
Fisherbrand™ Peignes à 10 dents pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Peignes à 10 dents pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Peigne pour Minute-cuve™• Pour Minute-cuve™ 20 x 20cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
Spécification
Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P2-CST | |
20 x 13 cm | |
1,5mm | |
449 μl | |
7,8 po | |
20 cm | |
0,53 in | |
20 cm | |
9,05 in |
Peigne | |
10 | |
0,15 cm | |
5,11 po | |
13 cm | |
7,8 po | |
25 cm | |
1,36 cm | |
23 cm |