Learn More
Fisherbrand™ Peignes à 20 dents pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Peignes à 20 dents pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
48.40€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P2-CST |
---|---|
Type | Peigne |
Dimensions du gel | 20 x 20 cm |
Nombre de dents | 20 |
Longueur (impériale) d’encombrement | 9,84 po |
Code produit | Marque | Volume (métrique) des puits | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) des puits | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11973055
|
Fisherbrand™
|
97 μl | 0,08cm |
48.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11983055
|
Fisherbrand™
|
182 μl | 0,15 cm |
48.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Peigne pour Minute-cuve™• Pour Minute-cuve™ 20 x 20cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
Spécification
Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P2-CST | |
20 x 20 cm | |
9,84 po | |
25 cm | |
7,8 po | |
13 cm | |
0,55cm | |
23 cm |
Peigne | |
20 | |
7,8 po | |
20 cm | |
0,21 po | |
20 cm | |
9,05 in |