Learn More
Fisherbrand™ Systèmes sur gel grand format horizontaux : Peignes pour microplaques
Pour les grands systèmes sur gel
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
Systèmes sur gel grand format Owl™ A2, A5 | |
Microplaque | |
0,1cm | |
0,7cm |
Peigne micropuits | |
21 | |
35 μl |