Learn More
Fisherbrand™ Espaceurs pour système de gel double Owl™ P10DS
Espaceurs pour système de gel double Owl™ P10DS
20.50€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système à double gel Owl™ P10DS |
---|---|
Type | Ensemble d’espaceurs |
Dimensions du gel | 20 x 20 cm |
Longueur (impériale) d’encombrement | 9,84 po |
Longueur (impériale) du gel | 7,8 po |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11943065
|
Fisherbrand™
|
0,03 po | 0,08 cm | 0,03 in | 0,08 cm |
20.50€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11953065
|
Fisherbrand™
|
0,05 in | 0,15 cm | 0,05 in | 0,15 cm |
20.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Séparateur pour Minute-cuve™• Pour Minute-cuve™ 20 x 20cm
• Le lot
Spécification
Système à double gel Owl™ P10DS | |
20 x 20 cm | |
7,8 po | |
20 cm | |
7,8 po | |
13 cm | |
9,05 po |
Ensemble d’espaceurs | |
9,84 po | |
25 cm | |
5,11 po | |
0,1 cm | |
20 cm | |
23 cm |