Learn More
Fisherbrand™ Rouleau d’étiquettes coloré
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
6.05€ - 151.70€
Spécification
Format | de dia. int. |
---|---|
Matériau | Papier |
Type de produit | Rouleau d’étiquettes coloré |
À utiliser avec (application) | Étanche, résistant aux huiles et aux acides |
Quantité | 4/Bte |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15854575
|
Fisherbrand™
|
Jaune | 14 yd | 13 m |
46.05€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15844575
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 14 yd | 13 m |
46.15€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15864575
|
Fisherbrand™
|
Vert | 14 yd | 13 m |
46.15€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15334961
|
Fisherbrand™
|
Rose | 14 yd | 13 m |
58.20€
Pack de 4 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17817271
|
Fisherbrand™
|
Cuivre | 14 yd. | 13 m |
9.70€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15894575
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 14 yd | 13 m |
46.15€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15884575
|
Fisherbrand™
|
Orange | 14 yd | 13 m |
46.15€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15804585
|
Fisherbrand™
|
Gris | 14 yd | 13 m |
46.15€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17827271
|
Fisherbrand™
|
Lavande | 14 yd. | 13 m |
9.70€
4 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15874575
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 14 yd | 13 m |
46.20€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17837271
|
Fisherbrand™
|
Rose | 14 yd. | 13 m |
9.70€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17827251
|
Fisherbrand™
|
Turquoise | 60 yd. | 55 m |
34.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17837251
|
Fisherbrand™
|
Cuivre | 60 yd. | 55 m |
34.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15844565
|
Fisherbrand™
|
Gris | 60 yd | 55 m |
147.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17857251
|
Fisherbrand™
|
Vert citron | 60 yd. | 55 m |
32.90€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17847251
|
Fisherbrand™
|
Lavande | 60 yd. | 55 m |
34.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17867251
|
Fisherbrand™
|
Rose | 60 yd. | 55 m |
32.90€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15854565
|
Fisherbrand™
|
Violet | 60 yd | 55 m |
147.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15834565
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 60 yd | 55 m |
151.70€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15874555
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 60 yd | 55 m |
151.70€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15884555
|
Fisherbrand™
|
Jaune | 60 yd | 55 m |
151.70€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15814565
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 60 yd | 55 m |
151.70€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15824565
|
Fisherbrand™
|
Orange | 60 yd | 55 m |
151.70€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15894555
|
Fisherbrand™
|
Vert | 60 yd | 55 m |
151.70€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15804565
|
Fisherbrand™
|
Rose | 60 yd | 55 m |
147.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15364961
|
Fisherbrand™
|
Violet | 14 yd. | 13 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
- Solide, durable et résistant aux huiles, à l’eau et aux acides
- Excellent pour le codage couleur
- Supportent des températures allant de -23°C à +121°C (-10°F à +250°F)
- Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
- Colle sur la plupart des surfaces, y compris le verre, le plastique et le métal
- Se retire facilement et proprement
Les rouleaux sont fournis sans distributeur.
Spécification
de dia. int. | |
Rouleau d’étiquettes coloré | |
4/Bte | |
-23°C à +121°C | |
0,75 po |
Papier | |
Étanche, résistant aux huiles et aux acides | |
-10 à 250°F | |
60 yd x 0,75 in | |
19 mm |