Learn More
Fisherbrand™ 35mm Silicone O-Ring
Ideal for high temperature applications in static conditions
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 17789267
  • 12.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-06-2024
Spécification
O-Ring
Silicone
3.5 cm
1.3 in.