Learn More
Fisherbrand™ Macro cellules d’absorption rectangulaires Quartz avec bouchon en PTFE
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Includes: Bouchon en PTFE
Description
- La cellule mesure 12,5 mm de largeur
- Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 10 mm
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
Spécification
Macro cellule d’absorption | |
Quartz | |
4/sachet, 8 sachets/boîte | |
200 à 2500 nm | |
Porte-cuve de spectrophotomètre standard | |
Pour la transmission des ultraviolets lointains par le biais des infrarouges |
3000 μl | |
10 mm | |
10 mm | |
45mm | |
12,5mm | |
Rectangulaires |