Learn More
Fisherbrand™ Micro cellules d’absorption rectangulaires Quartz avec couvercle en PTFE
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.04770kg
Description
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 10 mm
- Réduire l’utilisation de réactifs avec des micro cellules
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
Spécification
Micro Absorption Cell | |
Quartz | |
2mm | |
2/Pk., 8 Pk./Cs. | |
200 to 2500 nm | |
Standard Spectrophotometer Cell Holder | |
Transmission from far ultraviolet through the infrared |
300 μL | |
PTFE | |
2 clear windows | |
10 mm | |
25 mm | |
12.5 mm | |
Rectangle |