Learn More
Fisherbrand™ Micro cellules d’absorption rectangulaires Quartz avec couvercle en PTFE
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 10 mm
- Réduire l’utilisation de réactifs avec des micro cellules
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
Spécification
Macro cellules d’absorption | |
Quartz | |
2 mm | |
2/sachet, 8 sachets/boîte | |
De 200 à 2500 nm | |
Porte-cuve de spectrophotomètre standard | |
Pour la transmission des ultraviolets lointains par le biais des infrarouges |
500 μl | |
PTFE | |
2 parois transparentes | |
10 mm | |
45 mm | |
12,5 mm | |
Rectangulaires |