Learn More
Fisherbrand™ Tapis d’entrée adhésifs
Capture les saletés, poussières et bactéries contaminantes avant qu’elles n’envahissent les salles blanches
Marque: Fisherbrand™
283.65 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : CAS : 9002-88-4 Poids : 4.32000kg
Description
Capture les saletés, poussières et bactéries contaminantes avant qu’elles n’envahissent les salles blanches
- Feuilles de polyéthylène transparentes de 2 mil d’épaisseur revêtues d’un adhésif acrylique à base d’eau et respectueux de l’environnement
- Le système de languette facilite le décollage de la feuille supérieure lorsqu’elle est souillée ; les feuilles restantes restent intactes et propres
- Absence de recourbement, déchirement ou froissage
- Aucun transfert de l’adhésif sur les chaussures
- Pour des besoins d’adhérence standard : adhérence standard, 30 ; idéal pour une utilisation dans les salles blanches de l’industrie alimentaire, pharmaceutique, électronique et de laboratoire
Informations sur la commande
Feuilles par tapis : 40 pour une faible adhérence ; 30 pour une forte adhérence.
Spécification
61 x 114 cm | |
40 feuilles/tapis | |
Adhésif faible | |
2 mil |