Learn More
Fisherbrand™ Système d’aspiration Advantage
Unité compacte et portative dotée d’une pompe à membrane résistante intégrée, utilisée pour l’aspiration sûre et précise de liquides chimiques, biologiques et médicaux non inflammables. Fluides peuvent être aisément et très précisément éliminés des lames, boîtes de Petri, microplaques, récipients de culture cellulaire ou conteneurs similaires à l’aide de différentes pipettes ou pointes en verre faciles à mettre en place sur le pipeteur HandVac.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 9.00000kg
Code produit. 15348191
  • 1985.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Pompe à membrane résistante aux produits chimiques de qualité supérieure avec une longue durée de vie
  • Arrêt automatique du débit lorsque le collecteur de 4 litres est plein
  • Filtre hydrophobe (diamètre de 55 mm, porosité min. de 0,22 μm) pour bactéries et virus
  • Raccords rapides pour tuyaux avec vannes d’isolement automatique
  • Le régulateur de vide et la jauge à vide intégrée offrent un contrôle plus précis pour les cultures délicates
Applications :
  • Aspiration des liquides et fluides biologiques et médicaux
  • Aspiration de cultures cellulaires
  • Évacuation des fluides biologiques et médicaux
  • Rinçage des cultures d’échantillon
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
1 an
Spécification
Spécification
150 mbar
90/260 V, 50/60 Hz avec câbles d’alimentation Schuko et UK
Schuko
15 L/min
150 mbar
Prise Schuko, pipeteur de base HandVac, adaptateur 8 canaux pour pointes jetables, adaptateur monocanal pour pointes jetables, adaptateur en caoutchouc pour pipettes Pasteur, manuel d’utilisation
14.5 × 35.7 × 27.7 cm (5.7 × 14 × 10.9 in)
8 kg
15 L/min