Learn More
Fisherbrand™ Surchaussure jetable
Code produit. p-4681883 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
Universal
X-Large
XL
Description:
Sans bande de roulement antidérapante
With anti-skid tread
Without anti-skid tread
Conditionnement:
300 pièces
Code produit. 15411952
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les surchaussures en PP non tissé protègent contre la poussière, la saleté et certaines particules sèches
Les surchaussures en polypropylène filé-lié protègent contre la poussière, la saleté et certaines particules sèches
  • Usage unique
  • Bleu
  • En PP
  • Sans latex
  • Avec ou sans semelle antidérapante
Spécification
Dimensions X-Large
Matériau En PP
Latex Free Oui
Couleur Bleu
Jetable Oui
Type de semelle Anti-skid
Description With anti-skid tread