Learn More
Fisherbrand™ Rubans d’étiquetage
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.13230kg
Description
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
- Solide, durable et résistant aux huiles, à l’eau et aux acides
- Excellent pour le codage couleur
- Supportent des températures allant de -23°C à +121°C (-10°F à +250°F)
- Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
- Colle sur la plupart des surfaces, y compris le verre, le plastique et le métal
- Se retire facilement et proprement
- Rouleaux fournis sans distributeur
Spécification
Orange | |
Papier | |
Étanche, résistant aux huiles et aux acides | |
–10 à 250°F | |
14 yds x 0,5 po | |
13 m | |
13 mm |
de dia. int. | |
Rouleau d’étiquettes coloré | |
6/Bte | |
–23°C à +121°C | |
14 yd | |
0,5 po |