Learn More
Fisherbrand™ Bonnet bouffant en polypropylène jetable
Code produit. p-4681878 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1000 pièces
Dimensions:
24 po (60,9cm)
Code produit. 15491932
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le bouchon à usage unique offre une protection basique
Le bouchon à usage unique offre une protection basique
  • Jetable
  • En PP 14 g/m²
  • Diamètre : 21 po (53.3 cm) ou 24 po (60.9 cm)
  • Sans latex
  • Bleu ou blanc
Spécification
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu
Jetable Oui
Dimensions (impériale) 21 in.
Dimensions (métrique) 53.3 cm
Diamètre (impériale) 21 in
Diamètre (métrique) 53.3 cm