Learn More
Fisherbrand™ Poire compte-gouttes
Simplifiez la distribution avec les poires compte-gouttes Fisherbrand.Ces poires, en caoutchouc en silicone, sont disponibles en deux tailles pour plus de commodité dans le laboratoire.
73.35€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Bleu |
Matériau | Caoutchouc en silicone |
Modèle | Ampoule |
Nombre de canaux | 1 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12397579
|
Fisherbrand™
|
1 mL | 6,7 mm |
73.35€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Simplifiez la distribution avec les poires compte-gouttes Fisherbrand.Ces poires, en caoutchouc en silicone, sont disponibles en deux tailles pour plus de commodité dans le laboratoire.
- En caoutchouc naturel
- Capacité de 1 ml, 43 mm x 13 mm (L x dia. ext.) (5 mm de diamètre de trou)
- Conçu pour une utilisation avec des pipettes Pasteur, des petites pipettes et des compte-gouttes pour médicaments.
Spécification
Non autoclavable | |
Caoutchouc en silicone | |
1 | |
Pipettes Pasteur, pipettes à petit volume et compte-gouttes pour médicaments |
Bleu | |
Ampoule | |
Poire compte-gouttes |