Learn More
Fisherbrand™ Flacons gradués Valumetric™ avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle
Click to view available options
Capacité:
16 oz, 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz, 60 ml
4 oz., 125 mL
8 oz, 250 ml
Taille du bouchon:
33-400
38-400
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Quantité:
24/boîte
288/PK.
48/PK.
48/boîte
48 / boîte
Description
- Verre sodocalcique USP type III transparent pour une bonne visualisation du contenu
- Des graduations imprimées indiquent les millimètres et les onces liquides
- Col large pour un remplissage aisé
Spécification
Capacité | 1 oz, 30 ml |
Joint de fermeture | Poly/Vinyle |
Matériau du bouchon | PTFE |
Taille du bouchon | 33-400 |
Type de bouchon | Vis |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 200 ml (1 oz) |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre |
Conditionnement | 48 / boîte |
Show More |