Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs à usage général robustes
La solution idéale pour un travail en laboratoire continu et des tâches intensives
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.23000kg
Description
La solution idéale pour un travail en laboratoire continu et des tâches intensives
- En PP durable avec rainures et nervures externes pour éviter les bouchons de vapeur
- Autoclavables à 120°C (248°F)
Spécification
15.5 cm | |
PP | |
Oui |
410 ml | |
17.7 cm |