Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité (PEBD)
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 4.11300kg
Includes: Bouchons à vis en PP
Description
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
- Quasiment incassables et pourtant très souples
- Résistance chimique à la plupart des acides faibles et forts et des solvants organiques, mais peuvent être attaqués lentement par de puissants agents oxydants et certains solvants pouvant provoquer un ramollissement et un gonflement
- Température d’utilisation maximale de 80°C (176°F) avec une température de fragilité de -100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, au gaz, à l’oxyde d’éthylène ou chimiquement ; non autoclavables
Spécification
Polypropylène | |
Bouchon à vis | |
8.45 oz, 250 ml | |
8.45 oz | |
PEBD | |
43 mm | |
Oui | |
Non |
Flacon à col large | |
43 mm | |
250 ml | |
Translucide | |
Stérile | |
ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694 ; QMI-SAI:CERT-0040858 | |
Non autoclavable | |
Large |