Learn More
Fisherbrand™ Récipients de stockage d’échantillons polyvalents
Inertes à la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases
Marque:  Fisherbrand™
42.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.13300kg
Code produit. 12029957
  • 54.55€ / 100 pièces
Expédition estimée: 30-08-2024
Description
Les récipients pour échantillons polyvalents Fisherbrand™ sont conçus pour la collecte, le transport et le stockage de prélèvements et d’échantillons liquides et secs ; Non stériles. Inertes pour la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases.
  • Résiste à la congélation et à l’ébullition
  • Empilable pour un stockage compact
  • Les récipients sélectionnés sont autoclavables (voir le tableau de commande) ; les couvercles ne sont pas autoclavables
1 Style court / large
2 Style long / fin
3 Gradués
Spécification
Spécification
Récipient à échantillons
Haut / fin
237 mL
Blanc
3,39 in
HDPE
8 oz.
PEBD
7,81 cm
8,61 cm