Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger à extrémité filetée, non stériles, sans bouchons
Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique
17.65€ - 18.40€
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | FCR max. | Forme du fond | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | FCR max. | Forme du fond | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15321129
|
Fisherbrand™
|
Naturel | 0.5 ml | 30000 ×g | À jupe |
17.65€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15331129
|
Fisherbrand™
|
Naturel | 1.5 ml | 18000 ×g | À jupe |
18.40€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique
- Filetés pour accueillir des bouchons à vis colorés (vendus séparément)
- Tubes à fond conique siliconés / à faible rétention également disponibles
Specifications
Non | |
À vis |