Learn More
Fisherbrand™ Sachets orange pour autoclaves avec indicateur de stérilisation
Printed in English and Spanish
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
Printed in English and Spanish
- Maximum temperature of 140°C (285°F); use at 125°C (257°F)
- Come with wire-tie closures
Spécification
ASTM D1709, Dart impact | |
Orange | |
89 cm | |
Autoclavable | |
35 in. | |
140°C |
Wire Tie | |
35 x 25 in. (89 x 63.5 cm) | |
63.5 cm | |
25 in. | |
Polypropylene |