Learn More
Fisherbrand™ Disques d’agitateur rotatif
Convient aux tubes de mélange de bout en bout
123.00€ - 132.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12377488
|
Fisherbrand™
|
Tubes d’un diamètre compris entre 8 et 11 mm |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12387488
|
Fisherbrand™
|
Tubes d’un diamètre compris entre 15 et 17 mm |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disque d’agitateur rotatif complet avec clips pour tubes, fourni non assemblé
- Adaptés aux tubes de mélange de bout en bout, ces clips pour des diamètres de tube compris entre 8 et 11 mm ou 15 et 17 mm conviennent aux tubes de microcentrifugation de 0,5 ml, 1,5 ml et 2,0 ml, aux vacutainers de 3 ml et aux tubes à capuchon de 5 ml (8-11 mm) ou aux tubes à centrifuger de 15 ml (15-17 mm)
- Peut être autoclavé et permet un chargement et un retrait faciles des tubes.
- Facile à monter sur le RM-1 en localisant les trois broches puis à fixer avec la molette
Spécification
Disque mélangeur rotatif |