Learn More
Fisherbrand™ Poires pour pipette de sécurité en silicone
Chemical-resistant, resilient, silicone pipet fillers with glass valves improve worker safety
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
Improve worker safety with these chemical-resistant, resilient, silicone pipet fillers with glass valves.
- Les robinets en verre améliorent la sécurité des travailleurs en éliminant le pipetage buccal et la manipulation de matières dangereuses
- Le silicone durable est hautement résistant aux solvants organiques
- S’adapte aux pipettes de diamètre extérieur compris entre 0,19 et 0,38 po (4,5 à 9 mm)
Utilisation :
- Remplissez et distribuez les pipettes avec une seule main
- Expulsez l’air en appuyant sur le robinet “1” au-dessus de la poire
- Aspirez le liquide en appuyant sur le robinet “2” sur la tige
- Pour relâcher, appuyez sur le robinet “3” sur le côté de la tige
Spécification
Non | |
Non autoclavable | |
Pipette | |
3 vannes standard | |
Remplisseur de pipettes | |
Pipette |
4,5 mm à 9 mm | |
Rouge | |
Silicone | |
1 | |
50 ml |