Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes de recharge de pointe à filtre SureOne™
Stériles et exemples de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine et d’ADN.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Description
Stériles et exemples de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine et d’ADN.
Caractéristiques de conditionnement
optimales
- Les puits décalés permettent l’empilement des pointes à filtre
- Les inserts rigides sont disponibles dans un format multicanaux garantissant une étanchéité parfaite des pointes
- Les inserts numérotés par lot pour la traçabilité incluent également un volume de pointe facile à lire et une référence catalogue Fisher
- Le conditionnement stérile avec coque externe protège les pointes de la contamination pendant le remplissage des inserts
- Le conditionnement de recharge respectueux de l’environnement réduit les déchets en plastique et permet d’économiser de l’espace
- Les rails de guidage de la coque du blister permettent d’aligner les inserts de pointe correctement pour un transfert en douceur et fiable dans le rack
- Les inserts prêts à monter s’alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
- Logo de recyclage moulé dans tous les composants du rack
- Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l’aération de l’autoclave
- Le rebord du couvercle Sure Stack empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés et déplacés dans le laboratoire
- Le verrou Safe-Lock permet d’ouvrir et fermer le rack d’une seule main et empêche l’ouverture en cas de chute
- La conception Sure-Snap maintient solidement l’insert en place, l’empêchant d’être soulevé pendant le pipetage
- Le couvercle rabattable peut être à charnière ou amovible ; le format à charnière n’empêche pas l’utilisation d’une pipette multicanaux
- Les inserts sont faciles à placer et à retirer du rack ; se clipsent sur le rack pour une fixation sécurisée
- Traçabilité du lot—tous les inserts comportent la référence Fisherbrand, le volume de la pointe, le numéro de lot
- Les orifices en renfoncement des inserts empêchent le mouvement des pointes et les stabilisent pour les travaux multicanaux
- Le clip de contact empêche tout contact inutile avec les pointes pendant l’emboîtement des inserts
- Conception multicanaux ; tous les inserts sont au format à 96 puits
- La conception non pliable robuste offre une étanchéité parfaite sur chaque pointe
Spécification
Cône biseauté à faible rétention ; Non gradué ; 2-20 ul | |
À filtre | |
Transparent | |
51 mm | |
Biseauté, à filtre, faible rétention, adaptation universelle, Low Retention, Universel | |
Sure OneTM |
2 μl à 20 μl | |
Stérile | |
Oui | |
Rack | |
Non | |
Polypropylène |