Learn More
Fisherbrand™ Pinces Tight-Seal™
Pinces en nylon réutilisables en une seule pièce pour tuyaux et tubulures
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00001kg
Description
Pinces en nylon réutilisables en une seule pièce pour tuyaux et tubulures
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Avec une tolérance à une grande plage de températures
- Appuyez sur la fermeture pour obtenir un joint étanche, appuyez sur le côté pour relâcher
- Stérilisé par gaz ou chimiquement pour des applications biomédicales ou alimentaires
- Un choix de 12 tailles qui s’adaptent aux tubulures de 0,246 à 1,425 po de diamètre extérieur (de 6,25 à 36,19 mm)
Applications sous pression, sous vide et liquides
Spécification
100/Pk. | |
Nylon | |
De 1,03 à 1,18 po | |
32°F à 194°F |
Tuyau et pince pour tubulure | |
Tuyau et tubulure de 0,24 à 1,42 po de D.E. | |
0°C à 90°C | |
de 2,61 à 2,99 cm |