Learn More
Étalons de conductivité One-Shot Traceable™, Fisherbrand™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Concentration:
150 000 μS/μm
200 000 μS/μm
Packungsgröße:
6 pièces
Beschreibung
Élimine la contamination avec l’étalonnage dans un récipient jetable.Les étalons de conductivité Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot sont 100 % compatibles avec tous les conductimètres.
- Valeur nominale : 150000 micro (mhos/siemens)
- Matériel de référence certifié
- Précision : incertitude indiquée sur le certificat, ou ±0,25 microsiemen ou ±0,25 %
- Inclut : contenant de 6 boîtes de 100 ml, instructions d’étalonnage étape par étape, tableaux de compensation de température individuels, informations de traçabilité, certificat Traceable
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | One-Shot Conductivity Standards |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 7447-40-7 |
| Formule moléculaire | ClK |
| Concentration | 150 000 μS/μm |
| Numéro MDL | MFCD00011360 |
| Technique | Calibration of Conductivity Instrument |
| Couleur | Clear |
| À utiliser avec (équipement) | Étalonnage et stockage des instruments de mesure / sondes de conductivité |
| Solubilité | Soluble in water |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur