Learn More
Fisherbrand™ Paniers d’immersion pour nettoyeurs à ultrasons
Ce panier d’immersion est spécialement conçu pour les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ série 112xx. La maille fine rend ce panier d’immersion idéal pour les petits articles. La poignée extra longue rend la manipulation simple et sûre.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- Maille fine pour la sécurité des petites pièces
- Disponibles en PP ou en acier inox
- Poignée extra longue pour une plus grande facilité d’utilisation
Spécification
Panier d’immersion | |
Acier inoxydable | |
59 W x 60 mm H |
Unité de nettoyage à ultrasons FB11211 | |
Rond |