Learn More
Motic™ Bloc filtre FITC, BA310E
Pour la détection du fluorophore FITC. Le bloc filtre FITC Motic™, BA310E est adapté aux microscopes BA310E.
Marque: Motic™ 1101001902923
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Équipement d’épi-fluorescence à LED pour l’excitation FITC (bleu).
- Le bloc contient un filtre d’excitation, un filtre d’émission et un diviseur de faisceau dichroïque.
- Adapté aux microscopes BA-310E.
Spécification
Bloc filtre, FITC | |
Microscope BA-310E | |
Filtre d’excitation, filtre d’émission, diviseur de faisceau dichroïque |