Learn More
Mettler Toledo™ Instruments de mesure de l’OD FiveGo™ F4
Code produit. p-7070341 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Comprend:
Instrument de mesure OD F4 uniquement
Kit F4 Standard
Kit de terrain F4
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15523370
Marque: Mettler Toledo™ 30266884
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide
L’instrument portatif de mesure portatif permet de réaliser des mesures fiables et de haute qualité pour l’oxygène dissous (OD) en appuyant simplement sur un bouton
  • Boîtier ABS robuste et étanche, indice IP67
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 3,1 po pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Sa conception ergonomique offre du confort aux petites comme aux grandes mains
  • Le pied pliable offre une visualisation optimale lorsque l’instrument se trouve sur une paillasse de laboratoire
  • Résiste aux environnements humides et exigeants
  • Étalonnage en deux points, 100 % et 0 %
  • Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
  • BNC, entrées de capteur Cinch
  • Parfait pour les applications mobiles en laboratoire, sur place et à l’extérieur
Spécifications :
  • Plage d’OD : 0,01 à 45 mg/L, ppm
  • Résolution de l’OD : 0,01 mg/l, 0,01 ppm
  • Précision de l’OD : ± 0,1%
  • Saturation de l’OD : de 0,1 % à 400 %
  • Résolution de saturation de l’OD : 0,1%
  • Précision de saturation de l’OD : ± 1%
  • Plage de températures : 0° à 50°C
  • Résolution de la température : 0,1°C
  • Précision de la température : ±0,3°°C
  • Compensation de la température : ATC et MTC
  • Taille de la mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Heures de fonctionnement : > 200 h
  • Alimentation électrique : 4 piles AAA LR03 1,5 V ou 4 piles NiMH HR03 1,2 V
  • Dimensions : 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 po)
  • Poids : 0,26kg (0,5 lb)
Applications :
  • Instrument de mesure F4 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
  • Kit standard F4 : Adapté aux échantillons aqueux, aux boissons alcoolisées et non alcoolisées
  • Kit de terrain F4 : Adapté aux échantillons aqueux, aux boissons alcoolisées et non alcoolisées et aux mesures sur le terrain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Appareil de mesure d’OD FiveGo F4
Comprend Instrument de mesure OD F4 uniquement
Measurement Modes Dissolved Oxygen
Types de capteur Dissolved Oxygen Sensor
Gamme (OD par mesure polarographique) 0 to 45 mg/L
Plage (métrique) de températures 0°C to 50°C
Mémoire 200 mesures
Indice IP IP67
Gamme d’humidité relative 5 to 85%
Percent Saturation Range Polarographic DO 0 to 400%
Langues Chinois, chinois (TW), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, thaïlandais, turc, vietnamien
Gamme (RDO) 0 to 45 mg/L
Modèle OD PORTATIF F4
Canaux Monocanal
Type Dissolved Oxygen Portable Meter