Learn More
Invitrogen™ Kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™
Kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™
136.00€ - 366.00€
Spécification
Type de produit | Réactif de fixation, réactif de perméabilisation |
---|---|
Gamme de produits | FIX & PERM™ |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Nbre de tests | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de tests | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10324023
|
Invitrogen™
GAS003 |
50 tests |
136.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10334023
|
Invitrogen™
GAS004 |
200 dosages |
366.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ est utilisé en cytométrie en flux pour fixer et perméabiliser les cellules en suspension, afin de permettre aux anticorps d’accéder aux cibles intracellulaires sans compromettre les caractéristiques de dispersion.Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ est :
Consultez un guide de choix pour tous les produits FIX & PERM™ et les produits liés à la préparation des échantillons (solutions de lyse cellulaire et de conservation, réactifs de blocage et informations sur l’utilisation des produits de séparation cellulaire Dynabeads™ pour l’isolement cellulaire).
La formule FIX & PERM™ a été spécialement conçue pour réduire la coloration d’arrière-plan et permettre l’ajout simultané d’anticorps marqués au fluorochrome pendant l’étape de perméabilisation. Le kit de perméabilisation cellulaire FIX™ convient à différents échantillons biologiques et a été validé pour être utilisé avec des lignées cellulaires, du sang total et de la moelle osseuse. Il a été démontré que le kit FIX & PERM™ identifiait avec précision les marqueurs intracellulaires qui, auparavant, étaient indétectables. Contrairement aux autres réactifs de fixation et de perméabilisation disponibles sur le marché, le protocole de coloration FIX & PERM™ laisse intactes les caractéristiques de dispersion morphologique des cellules.
Fonctionnement
Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ contient 2 réactifs : Un milieu de fixation (milieu A) et un milieu de perméabilisation (milieu B). Les cellules sont incubées pendant 15 minutes à température ambiante avec le milieu de fixation, lavées, puis incubées avec le milieu de perméabilisation et l’anticorps marqué au fluorochrome. Le milieu de fixation et le milieu de perméabilisation sont également disponibles séparément (réf. GAS001S100 et GAS002S100).
Spécification
Réactif de fixation, réactif de perméabilisation | |
FIX & PERM™ | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.