Learn More
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ à angle fixe avec couvercle étanche aux aérosols
Tous les produits Eppendorf ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.82
Click to view available options
Capacité:
24 colonnes de centrifugation
30 x 1,5 / 2 mL
48 x 1,5 mL
6 x 15 / 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les rotors Eppendorf QuickLock étanches aux aérosols se ferment en seulement 1/4 de tour
- Permet de gagner du temps durant chaque utilisation quotidienne
- Élimine les contraintes répétitives sur votre poignet
Spécification
Spécification
Description | Modèle F-35-6-30 |
Type | Rotor angulaire fixe |
Capacité | 6 x 15 / 50 mL |
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses 5430/5430R. |
Angle | Fixe |
Comprend | Couvercle |
Nbre de positions | 6 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ à angle fixe avec couvercle étanche aux aérosols >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu